Learn More
Thermo Scientific™ 8mm Assembled Clear Autosampler Vial Kits
Codice prodotto. 11965683
Click to view available options
Colore chiusura:
Black
White
Tipo di chiusura:
Screw Cap, Open Top
Screw Cap, Open Top, Flanged
Setto:
Blue PTFE/White Silicone Pre-slit
Red PTFE/White Silicone
White PTFE
Tipo di imballaggio:
Polybag
Storage Tray
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11965683
Marca: Thermo Scientific™ C4013492A
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Convenience kits save time and reduce the risk of contamination. Each convenience kit includes 100 vials pre-assembled with 100 screw thread caps and septa.
Save time during sample preparation and reduce the risk of contamination by using Thermo Scientific™ 8mm Clear Vial Convenience Kits. Each kit includes 100 clear vials pre-assembled with 100 screw thread caps and septa. They are packaged in convenient vial trays with clear covers or in economical polybags..
  • Packaged in convenient vial trays with clear covers or in economical polybags
  • Vial trays are stackable for easy storage
  • All caps are manufactured from virgin polypropylene unless noted
Includes:
100 vials with pre-attached caps and septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Black
Descrizione Clear Glass Vial, Black Phenolic Cap, Red Polytetrafluoroethylene (PTFE)/White Silicone Septum; in storage tray
Diametro (sistema metrico) interno 12 mm
Colore Clear
Materiale Glass
Pre-intagliato No
Volume (sistema metrico) 2 mL
Setto Red PTFE/White Silicone
Include Vial: C4013-1, Closure: C4013-74A
Tipo di imballaggio Storage Tray
Volume (sistema metrico) totale 2 mL
Materiale chiusura Phenolic
Tipo di chiusura Screw Cap, Open Top
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Tipo Assembled Screw Vial Convenience Kit
Dimensione chiusura 8-425
Marking Spot No
Septa Size (Metric) 8-425 mm
Diametro (sistema metrico) foro 5.5 mm