Learn More
Thermo Scientific™ 8mm Autosampler Vial Crimp Caps
8mm Crimp Top Closures provide a leak-resistant seal, feature 4mm openings and are available with a variety of septa materials with and without liners.
22.71€ - 280.00€
Specifica
Dimensione chiusura 8 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 18
Codice del prodotto Marca Descrizione Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
13456736
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
C4008-1A
Clear PTFE/red rubber septa; Silver Silver, Clear, Red
22.71€
pezzi 200
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10169054
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
C4008-2A
Red PTFE/White Silicone/Red PTFE septa; Silver Silver, Red, White
72.65€
pezzi 200
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11931533
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
C4008-4A
Red PTFE/white silicone septa; Silver Silver, Red, White
60.17€
pezzi 200
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10388424
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
8-PEC1
8mm Snap Cap, Thinned penetration area Clear
71.52€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11568160
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
8-AC-ST15
Tappo a capsula da 8 mm, foro da 4 mm Argento (tappo), White, Red
155.53€
pezzi 500
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11508170
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
8-AC-ST101X
8mm Aluminum Crimp Cap Silicone/ PTFE Liner Pre-cut; 4mm opening; Silver Silver, Blue Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10221585
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
C4011-73W
8mm Snap Cap, Thinned penetration area Clear Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10509742
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
8-AC7
8mm Aluminum Crimp Cap Type 7 Rubber/PTFE Liner; 4mm opening; Silver Silver, Red, Clear Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10184943
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
60180-525
8mm Crimp Cap, 4mm center hole Blue, Red Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10463542
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
8-AC6
8mm Crimp Cap, 4mm hole, Type 6 Rubber/PTFE Liner Silver, Red, Clear Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10336972
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
8-ACB
8mm Crimp Cap, 4mm hole Silver Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10599542
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
8-AC(B)-ST144
8mm Crimp Cap, 4mm hole Blu, Red Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11578160
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
8-AC-ST101
8mm Aluminum Crimp Cap Silicone/ PTFE Liner; 4mm opening; Silver Silver, Blue Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10387062
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
8-ACT
8mm Crimp Cap, 4mm hole Silver, White Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11508160
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
8-AC-TST1
8mm Crimp Cap, 4mm hole Silver, Red, White Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11508180
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
8-PEC1X
8mm Snap Cap, Thinned penetration area Clear Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10113462
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
8-AC6(B)
8mm Crimp Cap, 4mm hole, Type 6 Rubber/PTFE Liner Blu, Red, Clear Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10123462
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
8-AC6(R)
8mm Crimp Cap, 4mm hole, Type 6 Rubber/PTFE Liner Rosso, Clear Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
These 8mm Crimp Top Closures feature convenient pre-assembled caps and septa. They provide a secure leak-resistant seal and minimize contamination from handling. 8mm Crimp Top closures feature 4mm openings and are available with a variety of septa materials with and without liners to match your chromatography needs. Choose from Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™, and Thermo Scientific™ Chromacol™ brands.
  • Available in a variety of colors and septum types
  • Aluminum seals must be applied with a crimping tool
Specifica
Specifica
8 mm