Learn More
Thermo Scientific™ 8mm Autosampler Vial Screw Thread Caps
Codice prodotto. 11573700
Click to view available options
Colore:
Bianco
Black
Nero
Pink
Pink, White
Rosso
White
Materiale:
Phenolic
Polipropilene
Polyethylene
Polypropylene
Urethane
Descrizione:
8mm Open Top Cap, 5.5mm hole
8mm Open Top Screw Cap with flange, 8-425 thread, 5.5mm hole
8mm Open Top Screw Cap, 8-425 thread, 5.5mm hole
8mm Open Top Screw Cap, 8-425 thread, 5mm hole
8mm Open Top Screw Cap, flanged, 8-425 thread, 5.5mm hole
8mm Screw Cap; Black; For Japanese Instruments Only
8mm Screw Cap; White
Black; Bonded Preslit Red 0.005 in. PTFE/White Silicone Septa; GPI Thread Finish: 8-425
Closed Top Screw. Not Magnetic
GPI thread 8-425
PP, Black; Blue PTFE/White Silicone Preslit septum
PP, Black; Ivory PTFE/Red Rubber septum
PP, Black; Red PTFE/White Silicone septum
PP, Black; Red PTFE/White Silicone/Red PTFE septum
PP, White; Blue PTFE/White Silicone Preslit septum
PP, White; Red PTFE/White Silicone septum
PP; Black; Flanged for Shimadzu
PP; White; Flanged for Shimadzu
Phenolic, Black; Red PTFE/White Silicone septum
Polipropilene, nero
Tappo a vite aperto da 8 mm, filettatura 8-425,foro da 5 mm, interno in gomma/PTFE di tipo 8
Tappo a vite da 8 mm; nero
Tappo a vite da 8 mm; nero; liner premontato in silicone/PTFE
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 500
Spessore (sistema metrico):
0.9 mm
0.90 mm
1.0 mm
1.00 mm
1.3 mm
1.30 mm
1.3 mm
Codice prodotto. 11573700
Marca: Thermo Scientific™ 8SC(R)
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Disponibili in numerosi modelli per soddisfare diverse applicazioni. I tappi e i setti preassemblati consentono di ridurre al minimo la contaminazione.
Thermo Scientific™ 8mm Autosampler Vial Screw Thread Caps feature an 8-425 thread finish and are available in an assortment of styles to match your HPLC, GC or IC application needs. Convenient pre-assembled caps and septa minimize contamination from handling. Choose from Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™, and Thermo Scientific™ Chromacol™ brands.
  • Open top caps can be used with any 8mm septa
  • Phenolic caps are suitable for autoclaving and low temperature applications
  • Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications
  • Kim-Lok™ cap/septum assemblies feature a molded centering ring to eliminate septum movement during injection
  • PTFE/red rubber septa are economical for many GC applications
  • PTFE/silicone septa are most popular for HPLC and IC applications
  • Pre-slit septa are easier to pierce with thin-gauge needles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore (guarnizione) No seal
Descrizione 8mm Open Top Screw Cap, 8-425 thread, 5mm hole
Colore Rosso
Materiale Polypropylene
Setto No Septum
Quantità 500
Tipo Screw Cap
Dimensione chiusura 8-425
Da utilizzare con (apparecchiatura) 8 mm Screw Thread Vials
Diametro (sistema metrico) foro 5 mm