Learn More
Thermo Scientific™ Setti per fiale da 8 mm per autocampionatore
Codice prodotto. 10165192
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Blue, Red
Blue, White
Clear, Red
Ivory, Red
Red, White
White
Materiale:
PTFE
PTFE, Rubber
PTFE, Silicone
Silicone blu/PTFE, Silicone
Spessore (sistema metrico):
0.25 mm
0.3 mm
0.9 mm
1.0 mm
1.1 mm
1.2 mm
1.30 mm
1.3 mm
1.4 mm
1.5 mm
1.5 mm
Durezza:
20 °shore
30 Shore
38 °shore
45 °shore
45 Shore
50 °shore
50 Shore
53 °shore
53 Shore
55 °shore
57 °shore
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 500
Codice prodotto. 10165192
Marca: Thermo Scientific™ 8T02
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
I setti dei tappi a vite 8-425 sono realizzati in PTFE, PTFE/gomma o in PTFE/silicone per soddisfare le più diverse esigenze.
I setti Thermo Scientific™ per i tappi a vite filettati da 8-425 sono in PTFE, in PTFE/gomma o in PTFE/silicone per soddisfare le più diverse applicazioni HPLC, GC e IC. È possibile scegliere tra i marchi Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ e Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Silicone/PTFE - Ideal for temperatures - 60 - 200°C and soft/thin septa great for thin, fragile needles.
  • PTFE - Ideal for temperatures -200 - 250°C and highest solvent stability
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Septum for 8-425 Screw Caps
Colore Bianco
Diametro (sistema metrico) esterno 8 mm
Materiale PTFE
Pre-intagliato No
Sterilità Non-sterile
Monouso Single-use
Setto PTFE
Tipo di imballaggio 1 pack of 1000
Durezza 53 Shore
Autoclavabile Autoclavable
Quantità 1000
Spessore (sistema metrico) 0.3 mm
Certificazione/Conformità Certificate of Conformance (COC)
Tipo Septa
Dimensione chiusura 8-425 Screw Thread Cap
Da utilizzare con (apparecchiatura) 8-425 Screw Thread Cap
Septa Size (Metric) 8 mm
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e nelle condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.