Learn More
Thermo Scientific™ Setti per fiale da 8 mm per autocampionatore
Codice prodotto. 11513700
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Blue, Red
Blue, White
Clear, Red
Ivory, Red
Red, White
White
Materiale:
PTFE
PTFE, Rubber
PTFE, Silicone
Silicone blu/PTFE, Silicone
Spessore (sistema metrico):
0.25 mm
0.3 mm
0.9 mm
1.0 mm
1.1 mm
1.2 mm
1.30 mm
1.3 mm
1.4 mm
1.5 mm
1.5 mm
Durezza:
20 °shore
30 Shore
38 °shore
45 °shore
45 Shore
50 °shore
50 Shore
53 °shore
53 Shore
55 °shore
57 °shore
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 500
Codice prodotto. 11513700
Marca: Thermo Scientific™ 8ST15
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I setti dei tappi a vite 8-425 sono realizzati in PTFE, PTFE/gomma o in PTFE/silicone per soddisfare le più diverse esigenze.
I setti Thermo Scientific™ per i tappi a vite filettati da 8-425 sono in PTFE, in PTFE/gomma o in PTFE/silicone per soddisfare le più diverse applicazioni HPLC, GC e IC. È possibile scegliere tra i marchi Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ e Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • I setti con disco in PTFE sono chimicamente inerti
  • I setti in PTFE/gomma rossa sono economici per molte applicazioni GC
  • I setti in PTFE/silicone sono i più diffusi per applicazioni HPLC e IC
  • I setti pretagliati si forano più facilmente con aghi sottili
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Setto per tappi a vite 8-425
Colore Red, White
Diametro (sistema metrico) esterno 8 mm
Materiale PTFE, Silicone
Pre-intagliato No
Sterilità 8 mm
Monouso Single-use
Setto Silicone/PTFE
Tipo di imballaggio 1 pack of 500
Durezza 45 Shore
Autoclavabile Autoclavable
Quantità 500
Spessore (sistema metrico) 1.3 mm
Certificazione/Conformità Certificate of Conformance (COC)
Tipo Septa
Dimensione chiusura 8-425 Screw Thread Cap
Da utilizzare con (apparecchiatura) 8-425 Screw Thread Cap
Septa Size (Metric) 8 mm
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e nelle condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.