Learn More
Thermo Scientific™ 8mm Non-Assembled Clear Screw Thread Autosampler Vial Kits
Codice prodotto. 10241965
Click to view available options
Colore chiusura:
Black
Nero
Pink
White
Tipo di chiusura:
Screw Cap, Open Top
Screw Cap, Open Top, Flanged
Materiale:
Glass
Glass, PTFE, Silicone
Vetro
Vetro, PTFE, Silicone
Setto:
Blue PTFE/Silicone
Red PFTE/White silicone
Red PTFE/White Silicone
Red PTFE/White Silicone, Pre-slit
Soft Blue Silicone/PTFE
White Silicone/Red PTFE
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Codice prodotto. 10241965
Marca: Thermo Scientific™ C401314
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Save time and reduce the risk of contamination using this convenience kit. Each kit includes 100 clear glass vials and 100 screw thread caps pre-assembled septa.
Save time during sample preparation and reduce the risk of contamination. Each Thermo Scientific™ 8mm Clear Vial Convenience kits (Unassembled) includes 100 clear glass vials and 100 screw thread caps and pre-inserted septa. The reusable two-compartment trays protect vials and closures while keeping matching supplies together. Clear trays make it easy to keep track of available supplies without opening containers. Choose from Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™, and Thermo Scientific™ Chromacol™ brands.
  • Two-compartment, see-through benchtop storage tray
  • Caps with septa are not attached to vials (packaged in plastic bags)
Includes: 
100 vials and 100 caps with pre-assembled septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Nero
Descrizione Vials: Clear Glass; Closure: Black Flanged; Septa: Red PTFE/White Silicone
Diametro (sistema metrico) interno 12 mm
Colore Trasparente
Materiale Vetro, PTFE, Silicone
Pre-intagliato No
Volume (sistema metrico) 2 mL
Setto Red PTFE/White Silicone
Include Vial: C4013-1, Closure: C4013-63A
N. per confezione 100
Volume (sistema metrico) totale 2 mL
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Screw Cap, Open Top, Flanged
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Tipo Unassembled Screw Vial Convenience Kit
Dimensione chiusura 8-425
Marking Spot No
Septa Size (Metric) 8-425 mm
Diametro (sistema metrico) foro 5.5 mm