Learn More
Thermo Scientific™ 8mm Plastic Screw Thread Vials
Codice prodotto. 10125862
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
300 μL
475 μL
850 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 500
Codice prodotto. 10125862
Marca: Thermo Scientific™ 03PPSV
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Choose from these chemically inert polypropylene vials that are suitable for most chromatography applications.
Choose from these economical alternanatives to glass vials. These 8mm plastic standard opening screw thread vials are manufactured from high-quality, GC-tested polypropylene material and feature an 8-425 finish. Choose from Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™, and Thermo Scientific™ Chromacol™ brands.
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter.
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 250µL Vial, Polypropylene
Diametro (sistema metrico) apertura 8 mm
Diametro (sistema metrico) interno 12 mm
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Materiale Polypropylene
Volume (sistema metrico) 300 μL
Volume (sistema metrico) residuo <3μL
Volume (sistema metrico) di lavorazione 250 μL
Stile della base Insert Vial
Volume (sistema metrico) totale 300 μL
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Quantità 500
Tipo Screw Thread Vial
Dimensione chiusura 8-425
Marking Spot No
Volume (Metric) Usable 250μL