Learn More
Fisherbrand™ 2 in 1 Vial Kit for Varian Autosamplers, 8 mm
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
38.70€ - 42.65€
Specifica
Colore chiusura | Black |
---|---|
Material (Liner) | Silicone/PTFE |
Colore | Amber |
Diametro (sistema metrico) esterno | 11.6 mm |
Materiale | Glass |
Codice del prodotto | Marca | Marking Spot | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Marking Spot | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12960871
|
Fisherbrand™
11 23 1098 |
No |
42.65€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12970871
|
Fisherbrand™
11 23 1100 |
Sì |
38.70€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 31-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- ND8
- 8-425
- Glass
- Amber
- 1.5mL
- Screw Cap
- Center hole
- Polypropylene
- Reusable two compartment trays protect vials and closures while keeping matching supplies together
Specifica
Black | |
Amber | |
Glass | |
100 | |
Tappo a vite | |
8-425 |
Silicone/PTFE | |
11.6 mm | |
1.9 mL | |
Polypropylene | |
32 mm |