Learn More
9-Bromo-10-(1-naphthyl)anthracene, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15401049
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 15401049
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H64024.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 400607-04-7
Formula molecolare C24H15Br
Molecular Weight (g/mol) 383.288
Numero MDL MFCD11046571
InChI Key SYACRXBYRNYMLN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 9-bromo-10-naphthalen-1-yl anthracene, 9-bromo-10-1-naphthalenyl anthracene, 9-bromo-10-1-naphthyl anthracene, anthracene, 9-bromo-10-1-naphthalenyl, 9-bromo-10-naphthalen-1-yl-anthracene, 10-bromo-9-phthalen-1-yl anthracene, 10-bromo-9-naphthalen-1-yl anthracene, 9-bromo-10-1-naphthalenyl-anthracene, 10-naphthalene-1-yl-9-bromo anthracene
PubChem CID 21076365
IUPAC Name 9-bromo-10-naphthalen-1-ylanthracene
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2C3=C4C=CC=CC4=C(C5=CC=CC=C53)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 9-Bromo-10-(1-naphthyl)anthracene
Colore Yellow
Quantità 250 mg
Beilstein 20386637
Peso formulazione 383.29
Percent Purity 98%
Forma fisica Solid