Learn More
Fisherbrand™ 9 mm Short Thread Glass Vial, Wide Opening
Universally compatible on almost all autosamplers.
20.85€ - 21.75€
Specifica
Colore | Trasparente |
---|---|
Diametro (sistema metrico) esterno | 11.6 mm |
Materiale | Vetro |
Volume (sistema metrico) | 1.85 ml |
Da utilizzare con (applicazione) | GC, HPLC |
Codice del prodotto | Marca | Marking Spot | Graduato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Marking Spot | Graduato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10162512
|
Fisherbrand™
11 09 0500 |
No | No |
20.85€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11575884
|
Fisherbrand™
11 09 0519 |
Sì | Yes |
21.75€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- 9 mm
- Short Thread
- Glass
- Wide opening
- Clear
Specifica
Trasparente | |
Vetro | |
GC, HPLC | |
PP-scatola | |
1.5 ml | |
32 mm | |
9 |
11.6 mm | |
1.85 ml | |
Filettatura corta | |
< 120 µl | |
Fondo piatto | |
100 |