Learn More
Fisherbrand™ 9 mm Short Thread SureStop™ Glass Vial, Wide Opening
Universally compatible on almost all autosamplers.
Marca:  Fisherbrand™ 11 09 2746
11.88 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21693" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16378357
  • 14.95€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 9 mm
  • Short Thread
  • Glass
  • Wide opening
  • Clear
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
SureStop
11.6 mm
1.85 mL
No
CleanPack, Polypropylene Box
1.5 mL
32 mm
ND9
Clear
Glass
GC, HPLC
Short Thread
<120 μL
Flat Bottom
100