Learn More
Fisherbrand™ 9 mm Short Thread TPX Vial with Integrated Glass Micro-Insert, Silanized
Universally compatible on almost all autosamplers
112.00€ - 115.00€
Specifica
Descrizione | TopSert |
---|---|
Diametro (sistema metrico) esterno | 11.6 mm |
Materiale | TPX |
Volume (sistema metrico) | 0.36 mL |
Da utilizzare con (applicazione) | GC, HPLC |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11535924
|
Fisherbrand™
11 14 1694 |
Amber |
115.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 13-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11595914
|
Fisherbrand™
11 14 1265 |
Clear |
112.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 11-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Universally compatible on almost all autosamplers, thereby rationalization of other 1.5 mL vials, as for instance 11 mm Crimp Neck Vials, Screw Neck Vials 8-425 and 10-425, is possible
- Vials with integrated Micro-Insert are available in amber glass
Specifica
TopSert | |
TPX | |
GC, HPLC | |
CleanPack, Polypropylene Box | |
<1 μL | |
Flat Bottom | |
100 | |
No |
11.6 mm | |
0.36 mL | |
Short Thread | |
Conical Integrated Insert | |
0.2 mL | |
32 mm | |
ND9 |