Learn More
Thermo Scientific™ 9000 Series Glass Particle Standards
Le sfere di polistirene possono essere sostituite in molte applicazioni con elementi di vetro asciutto con dimensioni standard riconducibili alle specifiche NIST™.
Marca:  Thermo Scientific™ 9650
Codice prodotto. 10163394
  • 530.00€ / 1g
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
None
Store at room temperature. Keep bottle tightly sealed to avoid contamination.
The 9000 Series is available as uniform particles of borosilicate or soda lime glass in a range of discrete sizes from 2 µm to 2000 µm. Calibrated and certified with NIST traceable mean diameters, they are suited for particle measurement applications. They also have a better tolerance to chemicals and solvents, and a higher mechanical and thermal stability.
Narrow Size Standard Deviation Applications
Size Standard Particles
2.4 to 2.6g/cm³
1.50 - 1.52 at 589nm (25°C)
Product stable for a minimum of 24 months
100% solids
Dry glass microspheres
White
Vetro sodico calcico
Certificato di calibrazione e tracciabilità NIST
1 g
s = 25.1µm, 3.9% CV
650 μm
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto253830 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog Number9650
Numero di lotto287872_1227 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/01/2025 Catalog Number9650
Numero di lotto253830 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/05/2022 Catalog Number9650
Numero di lotto232461 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2022 Catalog Number9650
Numero di lotto239404 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2022 Catalog Number9650
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ 9000 Series Glass Particle Standards > Dia.: 645μm ± 10μm, σ = 25.1μm, 3.9% CV