Learn More
Bel-Art™ 96 Deep-Well Plates, Automation Compliant
Codice prodotto. p-7221338 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Forma pozzetto:
Conical Bottom (V-well)
Round Bottom (U-well)
Total Volume (Metric) Well:
2 mL
2.2 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 17274974
Marca: Bel-Art™ F378600008
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Conforms to SBS/ANSI/SLAS footprints
  • Used with multi-channel pipettes or with automation systems
  • Made of virgin polypropylene
  • DNase, RNase, pyrogen free
  • Manufactured in Class 8 clean room
  • Alphanumeric marking and cut-angle mark for easy referencing
  • Can be stored at -80 °C
  • Autoclavable up to 121 °C
  • CE marked
Types:
  • V-bottom shape
    • For ease of sample retrieval
  • U-bottom shape
    • Ideal for agglutination or applications where light stirring is necessary
Specifica
Codice a barre No Barcode
Certificazione/Conformità Automation compliant, CE marked
Formato Standard
Content And Storage Store at -80 °C
Matrice 12 x 8
Autoclavabile Autoclavable
Colore Transparent
Product Type Well Plate
Da utilizzare con (apparecchiatura) Multi-channel pipettes or automation systems
Materiale Polypropylene
Volume (sistema metrico) pozzetto 2 mL
No. of Wells 96
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale Non trattata
Total Volume (Metric) Well 2 mL
Forma pozzetto Round Bottom (U-well)
Compatibilità piastre SBS/ANSI/SLAS footprints
Quantità 5 Pk.