Learn More
Greiner Bio-One 96-well CrystalQuick™ Crystallisation Microplates
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10145553
Click to view available options
Forma pozzetto:
Square, Flat Bottom (F-well)
circolare
Volume (sistema metrico) pozzetto:
1.9 μL
3.9 μL
4.1 μL
Product Type:
LBR
LBR (low birefringence)
Standard
Dimensione della confezione:
pezzi 40
pezzi 80
Codice prodotto. 10145553
Marca: Greiner Bio-One 609871
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For automatised applications. Greiner Bio-One 96-Well CrystalQuick™ Crystallisation Microplates are optimised for sealing with VIEWseal adhesive film.
  • Non-sterile
  • Polystyrene
  • Good optical properties
  • With crystallisation well per reservoir
  • Alphanumeric well coding
  • With CrystalDrop™ lid, experiments are possible with sitting drop and hanging drop metho
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Standard
Matrice 8 x 12
Imballaggio Inner bags of 20
Colore Clear
Product Type LBR
Materiale Polystyrene
Volume (sistema metrico) pozzetto 3.9 μL
No. of Wells 96
Sterilità Non-sterile
Forma pozzetto Square, Flat Bottom (F-well)
Da utilizzare con (applicazione) Sitting drop applications with different well profiles and material properties
N. per custodia 80
Quantità 80/Cs.
Altezza (sistema metrico) 8 mm (Low profile)