Learn More
Greiner Bio-One 96-well CrystalQuick™ Crystallisation Microplates
For automatised applications. Greiner Bio-One 96-Well CrystalQuick™ Crystallisation Microplates are optimised for sealing with VIEWseal adhesive film.
Marca:  Greiner Bio-One 609801
Codice prodotto. 10388913
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Non-sterile
  • Polystyrene
  • Good optical properties
  • With crystallisation well per reservoir
  • Alphanumeric well coding
  • With CrystalDrop™ lid, experiments are possible with sitting drop and hanging drop metho
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Standard
Inner bags of 10
LBR (low birefringence)
4.1 μL
Non-sterile
Sitting drop applications with different well profiles and material properties
40/Cs.
8 x 12
Clear
Polystyrene
96
Square, Flat Bottom (F-well)
40
14.4 mm