Learn More
Greiner Bio-One 96-well CrystalQuick™ Crystallisation Microplates
Click to view available options
Forma pozzetto:
Square, Flat Bottom (F-well)
circolare
Volume (sistema metrico) pozzetto:
1.9 μL
3.9 μL
4.1 μL
Product Type:
LBR
LBR (low birefringence)
Standard
Dimensione della confezione:
pezzi 40
pezzi 80
Descrizione
- Non-sterile
- Polystyrene
- Good optical properties
- With crystallisation well per reservoir
- Alphanumeric well coding
- With CrystalDrop™ lid, experiments are possible with sitting drop and hanging drop metho
Specifica
Specifica
| Formato | Standard |
| Matrice | 8 x 12 |
| Colore | Clear |
| Product Type | Standard |
| Materiale | Polystyrene |
| Volume (sistema metrico) pozzetto | 1.9 μL |
| No. of Wells | 96 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Forma pozzetto | circolare |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sitting drop applications with different well profiles and material properties |
| Vedi altri risultati |