Learn More
Greiner Bio-One 96-well CrystalQuick™ Plus Crystallisation Microplates
Codice prodotto. 10083973
Click to view available options
Volume (sistema metrico) pozzetto:
3.9 μL
4.1 μL
Altezza (sistema metrico):
3.9 mm
14.4 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 40
pezzi 80
Codice prodotto. 10083973
Marca: Greiner Bio-One 609180
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For automatised applications. Greiner Bio-One 96-Well CrystalQuick™ Plus Crystallisation Microplates are optimised for sealing with VIEWseal adhesive film.
  • Non-sterile
  • Polystyrene
  • Good optical properties
  • Hydrophobic surface
  • With crystallisation well per reservoir
  • Alphanumeric well coding
  • With CrystalDrop™ lid, simultaneous experiments are possible with the sitting drop and hanging drop method
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Standard
Matrice 8 x 12
Colore Clear
Materiale Polystyrene
Volume (sistema metrico) pozzetto 3.9 μL
No. of Wells 96
Sterilità Non-sterile
Forma pozzetto Square, Flat Bottom (F-well)
Da utilizzare con (applicazione) Sitting drop applications with different well profiles and material properties
N. per custodia 80
Quantità 80/Cs.
Altezza (sistema metrico) 3.9 mm