Learn More
Fisherbrand™ Micropiastre in polipropilene a 96 pozzetti DeepWell™
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Non-sterile
Sterile
Volume (sistema metrico) pozzetto:
1300 μL
μ
2 mL
Volume (sistema metrico) di lavorazione:
1000 μL
1900 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 50
pezzi 60
Descrizione
Ideali per la conservazione grazie alle caratteristiche di basso assorbimento del polipropilene
- Sono adatte anche per volumi di lavoro superiori; volume di conservazione fino a 1,0 ml o 2,0 ml per pozzetto
- Le proteine e il DNA non aderiscono al polipropilene, consentendo il recupero completo dei campioni.
- Colore naturale
- Disponibili sterili e non sterili
Specifica
Specifica
| Formato | Standard |
| Matrice | 8 x 12 |
| Imballaggio | 50 Cases |
| Colore | Natural |
| Product Type | 96-well Storage Microplate |
| Materiale | Polypropylene |
| Volume (sistema metrico) pozzetto | 1300 μL |
| No. of Wells | 96 |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 1000 μL |
| Sterilità | Sterile |
| Vedi altri risultati |