Learn More
Greiner Bio-One 96-well Flat Bottom Chimney Style Non-binding Microplates
To significantly improve data quality and sensitivity in biochemical assays. Greiner Bio-One 96-Well Flat Bottom Chimney Style Non-binding Microplates are free of detectable DNase, RNase, human DNA.
650.00€
Specifica
Rottura | No |
---|---|
Formato | Standard |
Coperchio | Without Lid |
Matrice | 8 x 12 |
Binding Type | Non Binding |
Codice del prodotto | Marca | Colore pozzetto | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore pozzetto | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
13022213
|
Greiner Bio-One
655900 |
Black |
650.00€
pezzi 40 |
Spedizione stimata: 28-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Reduces non-specific biomolecule binding (proteins, DNA, RNA) for biochemical assays
- Stable under normal assay conditions without degradation or leaching
- Improves signal-to-noise-ratio
- Manufactured under DIN ISO 9001 guidel
Service Plan
No
Warranty
No
Specifica
No | |
Without Lid | |
Non Binding | |
96 | |
Non-treated | |
Flat Bottom (F-well) | |
40/Cs. |
Standard | |
8 x 12 | |
Polystyrene | |
Non-sterile | |
392 μL | |
10 | |
127.8 x 85.5 x 14.4 mm |