Learn More
Thermo Scientific™ 96-Well Flipper™ Microtube Racks
GREENER_CHOICE
Protect samples and allow racks to be stacked using this 96-well microtube rack.
Marca:  Thermo Scientific™ 8770-11
259.00 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10055250
  • 297.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 10-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Protect samples and allow racks to be stacked using the Thermo Scientific™ 96-Well Flipper™ Microtube Rack. The rack, which is molded with an alphanumeric grid for easy tube identification, holds 0.5mL tubes on one side and 1.5mL tubes on the other.
  • Holds 0.5mL tubes on one side, 1.5mL tubes on the other
  • Molded with an alphanumeric grid for easy tube identification
  • Several colors available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Rack a 96 pozzetti Flipper
Arancione fosforescente
Polipropilene
Yes
Rack flipper
Provette da 1.5 ml, Microtubes (1.5 mL), Microtubes (2 mL)
Rectangular
10 rack