Learn More
Thermo Scientific™ 96-Well Flipper™ Microtube Racks
GREENER_CHOICE
Protect samples and allow racks to be stacked using this 96-well microtube rack.
Marca:  Thermo Scientific™ 8760
278.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10156860
  • 363.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 08-09-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Protect samples and allow racks to be stacked using the Thermo Scientific™ 96-Well Flipper™ Microtube Rack. The rack, which is molded with an alphanumeric grid for easy tube identification, holds 0.5mL tubes on one side and 1.5mL tubes on the other.
  • Holds 0.5mL tubes on one side, 1.5mL tubes on the other
  • Molded with an alphanumeric grid for easy tube identification
  • Several colors available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
96-well Flipper Rack
Rosa fluorescente
Polipropilene
Rack flipper
Microtubes (2 mL), Microtubes (1.5 mL), Microtubes (2 mL)
Rettangolare
10 rack