Learn More
Thermo Scientific™ 96-Well Flipper™ Microtube Racks
Protect samples and allow racks to be stacked using this 96-well microtube rack.
Marca:  Thermo Scientific™ 8790
Codice prodotto. 11560115
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Protect samples and allow racks to be stacked using the Thermo Scientific™ 96-Well Flipper™ Microtube Rack. The rack, which is molded with an alphanumeric grid for easy tube identification, holds 0.5mL tubes on one side and 1.5mL tubes on the other.
  • Holds 0.5mL tubes on one side, 1.5mL tubes on the other
  • Molded with an alphanumeric grid for easy tube identification
  • Several colors available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
96-well Flipper Rack
Rosso
Polipropilene
10 rack
Rack flipper
Tubes (2 mL), Tubes (1.5 mL), Tubes (2.0 mL)