Learn More
Fisherbrand™ Piastre per PCR da 96 pozzetti a basso profilo con bordo
Codice prodotto. 12194112 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Incolore
Red
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Codice prodotto. 12194112
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fit most thermal cyclers
  • Virgin polypropylene
  • Clear well bottom for sample visibility
  • Stackable
  • Raised-rim design
  • Sealable using adhesive films and foils, heat seals, and cap strips
  • 200μL maximum well volume when used with adhesive and heat seals
  • Cut-away corner and alphanumeric grid
  • SBS (Society for Biomolecular Screening) footprint
  • Automation friendly
  • Eight holes in the skirt aid plate positioning and removal from thermal cycler block
  • Cleanroom produced
Specifica
Formato Standard
Matrice 8 x 12
Colore Yellow
Product Type PCR Microplate
Skirt Style Skirted
Materiale Polypropylene
Volume (sistema metrico) pozzetto 200 μL
No. of Wells 96
Da utilizzare con (applicazione) PCR, RT-PCR applications
Con bordo Yes
Colore pozzetto Clear