Learn More
Thermo Scientific™ 96-Well Microtiter™ Microplates
Codice prodotto. 10324165
Click to view available options
Materiale:
Polistirene
Polystyrene
Vinile
Vinyl
Forma pozzetto:
Conical Bottom (V-well)
Curved Edges, Flat Bottom (C-well)
Flat Bottom (F-well)
Round Bottom (U-well)
Volume (sistema metrico) pozzetto:
280 μL
330 μL
400 μL
Coperchio:
With Lid
Without Lid
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Codice prodotto. 10324165
Marca: Thermo Scientific™ 2401
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use these 96-well microplates for micro-volume applications such as storage, sample or reagent transfer, serial dilution, hemagglutination, blood typing and compliment fixation.
Thermo Scientific™ 96-Well Microtiter Microplates are ideal for micro-volume applications such as storage, sample or reagent transfer, serial dilution, hemagglutination, blood typing and compliment fixation.
  • For high-throughput screening and research
  • Clear plates for colorimetric applications
  • Standard footprint, 128 × 86mm
  • Available as both polystyrene square wells and vinyl square wells
  • Vinyl Microtiter microplates are used for complement fixation, agglutination, and blood typing
  • Styrene Microtiter microplates are used for complement fixation, agglutination, microbiology testing, and blood typing
Ordering Information:
Polystyrene microplates are available as 50 units/package. Vinyl microplates are available as 25 or 100 units/package, depending on product.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Standard
Coperchio With Lid
Matrice 8 x 12
Imballaggio 25 Pk., 100 Cases
Product Line Microtiter
Colore Clear
Product Type Microplate
Materiale Vinyl
Volume (sistema metrico) pozzetto 400 μL
No. of Wells 96
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Non trattata
Forma pozzetto Round Bottom (U-well)
N. per custodia 100
N. per confezione 25
Quantità 100/Pk.