Learn More
Heathrow Scientific™ 96-Well Reversible Tube Racks
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-9042002 Sfoglia Tutto Heathrow Scientific Prodotti
Click to view available options
Colore:
Naturale
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Product Code. 11748174
Edge
Reversible 96-Well Tube Rack has easy-to-grasp tabs for sample handling and storage. The Rack accommodates 96 wells for 0.5 mL tubes on one side and 96 wells for 1.5/2.0 mL tubes on the reverse side.
  • Tabs on each end of rack snap lid into place.
  • Alphanumeric identification for quick location and retrieval of tubes.
  • Translucent lid fits securely and is tall enough to store most screwtop microcentrifuge tubes.
  • Stackable, saves valuable space in the lab.
  • 0.5 mL wells separated by molded-in grid lines, making them easier to see.
  • Raised rings around the 1.5 to 2.0 mL wells make tubes easier to remove.
  • Easy-to-grasp tabs for sample handling and storage.
Specifications
Include Anelli rialzati, coperchi
Product Type Rack, microprovetta
Chiusura inclusa Sì
Descrizione 96-Well Reversible Tube Rack
Matrice 8 x 12
Autoclavabile Sì
Colore Naturale
Capacità Provette per microcentrifuga da 0,5 ml e 1,5/2 ml, Microtubes (1.5 to 2 mL)
Materiale Polipropilene
Posizioni 96
Forma Rectangular, Rounded Corners
Ripiani None
Sovrapponibile
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Sample handling and storage
Da utilizzare con (apparecchiatura) Microcentrifuge Tubes
N. per confezione 5 Pk.
Linea di prodotti Tube Storage
Lunghezza (sistema metrico) 246 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 9.6 in.
Larghezza (sistema metrico) 121 mm
Larghezza (sistema imperiale) 4.7 in.
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Altezza (sistema imperiale) 2 in.
Peso (sistema imperiale) 0.75 lb.
Peso (sistema metrico) 0.34 kg