Learn More
Eppendorf™ Micropiastre con fondo a U in polipropilene sterili da 96 pozzetti
GREENER_CHOICE
Pipette, control and recover samples with this polypropylene microplate. Eppendorf™ 96-Well Sterile Polypropylene U-Bottom Microplates are ideal for assays that require high resistance against temperature or solvents.
301.34€ - 790.00€
Specifica
Formato Standard
Matrice 8 x 12
Colore Trasparente/bianco, Clear Bottom
Materiale Polypropylene
No. of Wells 96
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
10035423
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
0030602200
Trasparente/bianco, Clear Bottom
301.34€
pezzi 80
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10626674
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
0030606205
White, Clear Bottom Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Unmatched, transparent polypropylene (PP) for improved sample visibility
  • OptiTrack™ Matrix: up to 30% faster sample identification and fewer pipetting errors via high-contrast alphanumeric labeling
  • RecoverMax™ well design: Optimized well geometry for minimal remaining volume and excellent mixing properties
  • Raised well rims and smooth surface for reliable closing, even with heat sealing
  • g-Safe™: exceptional centrifugation stability up to 6,000 × g
  • Polypropylene guarantees high resistance to chemicals, mechanical stress and temperature extremes
  • Manufactured without slip agents, plasticizers or biocides – Materials which could have a negative effect on bioassays
  • Guaranteed functionality from -86 to +100°C
  • Autoclavable (121°C, 20 min.)
Specifica
Specifica
Standard
Trasparente/bianco, Clear Bottom
96
Round Bottom (U-well)
8 x 12
Polypropylene
Sterile
Bianco