Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ PCR Plates LoBind™ - PCR Plates
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15277803 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Clear
Green
Orange
Red
Trasparente
Yellow
No. of Wells:
96
384
Volume (sistema metrico) pozzetto:
45 μL
150 μL
250 μL
Imballaggio:
10 Bags x 30 Plates
300 Plates
5 Bags x 5 Plates
Dimensione della confezione:
pezzi 25
pezzi 300
Codice prodotto. 15277803
Marca: Eppendorf™ 0030129504
Edge
Eppendorf twin.tec™ PCR plates LoBind, available in 96- and 384-well formats, maximize nucleic acid recovery and are certified as PCR clean for consistently reliable results.
  • I pozzetti in polipropilene con caratteristiche LoBind sono progettati per ottenere la massima resa delle molecole target
  • Il DNA è meno incline a legarsi al polipropilene e pertanto resta nel liquido di reazione
  • Consentono circa il 100% di recupero delle molecole di DNA/RNA senza il rivestimento in superficie per eliminare il rischio di contaminazione del campione
  • Lotto testato e certificato da un laboratorio indipendente come esente da DNA, Dnasi, Rnasi e inibitori PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Standard
Content And Storage Protect from direct sunlight and UV light; Store dry at room temperature
Matrice 8 x 12
Autoclavabile Sì
Imballaggio 5 Bags x 5 Plates
Colore Trasparente
Product Type PCR Plate
Skirt Style Semi-skirted
Materiale Polypropylene, Polycarbonate
Volume (sistema metrico) pozzetto 250 μL
No. of Wells 96
Sterilità Non-sterile
RCF max 6000 x g
Purity or Quality Grade PCR Clean (Non-sterile)
Quantità 25 Pk.
Temperature Range (Metric) -80°C to +120°C
Colore pozzetto Colorless