Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ PCR Plates LoBind™ - PCR Plates
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Eppendorf twin.tec™ PCR plates LoBind, available in 96- and 384-well formats, maximize nucleic acid recovery and are certified as PCR clean for consistently reliable results.
Marca: Eppendorf™ 0030129512
182.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- I pozzetti in polipropilene con caratteristiche LoBind sono progettati per ottenere la massima resa delle molecole target
- Il DNA è meno incline a legarsi al polipropilene e pertanto resta nel liquido di reazione
- Consentono circa il 100% di recupero delle molecole di DNA/RNA senza il rivestimento in superficie per eliminare il rischio di contaminazione del campione
- Lotto testato e certificato da un laboratorio indipendente come esente da DNA, Dnasi, Rnasi e inibitori PCR
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Standard | |
8 x 12 | |
25 Plates (5 Bags x 5 Plates) | |
PCR Plate | |
Polypropylene, Polycarbonate | |
96 | |
PCR with low template concentration, Real-time PCR with low sample concentration, Low volume PCR/qPCR, NGS DNA library construction | |
PCR Clean (Non-sterile) | |
-80°C to +120°C |
Protect from direct sunlight and UV light; Store dry at room temperature | |
Sì | |
Trasparente | |
Skirted | |
150 μL | |
Non-sterile | |
6000 x g | |
25 Pk. | |
Colorless |