Learn More
Eppendorf™ Micropiastre per PCR con fondo a U da 96 pozzetti
GREENER_CHOICE
Pipette, control and recover samples with this polypropylene microplate. Eppendorf™ 96-Well U-Bottom PCR Microplates are ideal for assays that require high resistance against temperature or solvents.
Marca:  Eppendorf™ 0030605802
910.00 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10763594
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Unmatched, transparent polypropylene (PP) for improved sample visibility
  • OptiTrack™ Matrix: up to 30% faster sample identification and fewer pipetting errors via high-contrast alphanumeric labeling
  • RecoverMax™ well design: Optimized well geometry for minimal remaining volume and excellent mixing properties
  • Raised well rims and smooth surface for reliable closing, even with heat sealing
  • g-Safe™: exceptional centrifugation stability up to 6,000 × g
  • Polypropylene guarantees high resistance to chemicals, mechanical stress and temperature extremes
  • Manufactured without slip agents, plasticizers or biocides – Materials which could have a negative effect on bioassays
  • Guaranteed functionality from -86 to +100°C
  • Autoclavable (121°C, 20 min.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Yes
Quantitative Protein Analysis
Black
Polypropylene
Round
For PCR techniques
240/Pk.
Standard
8 x 12
96-well PCR Microplate
96
Yes
121°C