Learn More
uvex 9770 Pheos ES Unventilated Safety Helmets
Lightweight, unventilated helmets in a sporty design ideal for use in the electrician sector with low voltage systems. Features a shortened shield with a conventional interior for easy adjustment.
13.70€
Specifica
Certificazione/Conformità EN 397:2012, EN 50365:2002
Da utilizzare con (apparecchiatura) Hard Hats
Da utilizzare con (applicazione) Low Voltage Systems
Include Adapter System for Uvex™ Visors, Helmet Capsules, and Helmet Lamps
Materiale HDPE
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
17239091
Vedere i documenti
uvex
9770021
White
13.70€
Pezzo
Spedizione stimata: 27-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Lightweight, unventilated helmet in a sporty design
  • Completely closed for use in the electrician sector with low voltage systems
  • Includes an adapter system for visors, helmet caps, and helmet lamps
  • Conventional interior for easy adjustment
  • Shortened shield
Specifica
Specifica
EN 397:2012, EN 50365:2002
Low Voltage Systems
HDPE
Electrically Insulating Helmet
52 to 61 cm
Front Brim
Hard Hats
Adapter System for Uvex™ Visors, Helmet Capsules, and Helmet Lamps
9770 Pheos ES
52 to 61 cm
Not Ventilated