Learn More
Thermo Scientific™ 9mm Autosampler Inserts
Clear glass or polypropylene inserts for 9mm HPLC and GC autosampler vials are available in a variety of configurations with usable volumes from 160μL to 3.5mL.
21.15€ - 145.80€
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno | 6 mm |
---|---|
Colore | Trasparente |
Diametro (sistema metrico) esterno | 6 mm |
Certificazione/Conformità | Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC) |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Materiale | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Materiale | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
12133771
|
Thermo Scientific™
C4010-630P |
325 µl | Polipropilene | Flaconcini con apertura larga Target™ LoVial™ | Inserto Polyspring da 300 µl |
38.60€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 25-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12403668
|
Thermo Scientific™
C4010-629 |
375 μL | Vetro | National 11 mm Crimp Top Vials | 300µL Insert |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12812344
|
Thermo Scientific™
C4010-629L |
400 μL | Vetro | National 11 mm Crimp Top Vials | 350μL Glass Conical Insert, Precision Point |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12423668
|
Thermo Scientific™
C4010-629P |
325 μL | Polipropilene | 8 mm HPLC, GC Autosampler Vial | 300µL Insert, Graduation Marks |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11961563
|
Thermo Scientific™
C4010-630 |
375 µl | Vetro | Flaconi con apertura larga Target™ LoVial™ | Inserto Polyspring da 300 µl |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11941533
|
Thermo Scientific™
C4011-631 |
500 μL | Vetro | National 11 mm Crimp Top Vials | 400µL MicroSert Insert |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12624045
|
Thermo Scientific™
C4011-631P |
500 μL | Polipropilene | Target DP Vials | 400µL MicroSert Insert |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12493708
|
Thermo Scientific™
C4010-S629 |
375 μL | Vetro | National 11 mm Crimp Top Vials | 300µL Insert, silanized |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12403718
|
Thermo Scientific™
C4010-S630 |
375 μL | Vetro | National 11 mm Crimp Top Vials | 300µL Polyspring Insert, silanized |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12410078
|
Thermo Scientific™
C4011-S631 |
500 μL | Vetro | National 11 mm Crimp Top Vials | 400µL MicroSert Insert, silanized |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12443708
|
Thermo Scientific™
C4010-K630 |
375 μL | Vetro | Target DP 9 mm Wide Opening Screw Thread Vials | 300µL Polyspring Insert, Kimshield |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11911563
|
Thermo Scientific™
C4010-627L |
400 μL | Vetro | National 11 mm Crimp Top Vials | 350µL Insert |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
Clear glass or polypropylene inserts for 9mm HPLC and GC autosampler vials are available in a variety of configurations with usable volumes from 160μL to 3.5mL.
- Pulled point inserts are an economical choice for noncritical applications
- Nominal O.D. of 6mm to fit Target wide-opening vials
For use with:
- Target LoVial Wide-Opening vials
- Snap-It™ Wide-Opening Snap Cap vials
- Target DP™ vials
- Target Wide-Opening vials
Specifica
6 mm | |
Trasparente | |
6 mm | |
Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC) |
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.