Learn More
Thermo Scientific™ Tappi a vite per fiale filettate da 9 mm per autocampionatore
Nessun distacco del setto o serraggio eccessivo o insufficiente. Grazie al sistema AVCS integrato in questi tappi a vite da 9 mm è possibile ottenere ogni volta una tenuta ermetica ottimale e costante.
Marca:  Thermo Scientific™ C5000-55Y
Codice prodotto. 15276563
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Nessun distacco del setto o serraggio eccessivo o insufficiente. La tecnologia AVCS (Advanced Vial Closure System, Sistema di chiusura fiala avanzato) integrata nei setti e nei tappi a vite da 9mm Thermo Scientific™ per fiale per autocampionatore consente di ottenere ogni volta una tenuta ottimale e costante. Con un solo giro offrono apertura e chiusura agevoli, ponendosi come l'alternativa economica ai tappi con setto integrato. È possibile scegliere tra i marchi Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ e Thermo Scientific™ Chromacol™.
The new National Target DP 9mm closures are designed to help chromatographers achieve more reliable and efficient sample analysis. Designed to accommodate nearly all chromatography autosamplers fitted for 12 × 32cm vial trays, the C5000 series closure effectively eliminates septa push-through and significantly enhances productivity and flexibility in the laboratory. At the core of the National Target DP 9mm C5000 series of closures is the Advanced Vial Closure System technology. Simply stated, AVCS allows your closure to perform like never before. The C5000 series closures are fully compatible with all of the C4000 series Target DP 9mm vials.
Features of Target DP 9mm Vial Closures:
  • Septa push through nearly eliminated due to improved interior geometry
  • Increased sealing capability
  • AVCS provides the freedom to select the best septum for your instrument and applications
  • Cost efficient alternative to current choices for resolving push through (bonded septa)
  • Optimized ergonomics, fine texturing and evenly spaced ribbing for superior handling even with poorly fitting gloves
  • Rough edges have been eliminated making it easier and more comfortable to use while improving autosampler operation
For more information, visit
www.fishersci.com and search for keywords
National Target DP Vial Closures.
National C5000 Series Target DP 9mm Wide Opening 9mm Closure
  • A wide opening vial deserves a wide opening closure. Utilizing AVCS technology, the C5000 series wide opening closure increases the available injection area by over 7% providing greater area for injection needle penetration.
National C5000 Series Target DP 9mm Integral Membrane Closure
  • In addition to AVCS technology, the C5000 series closure provides a halogen and rubber-free sample handling environment for HPLC applications or applications where silicones and rubber septa are not suitable.
National C5000 Series Target DP 9mm Solid Closure
  • AVCS technology provides maximum protection of samples during long term storage. The protective top prevents accidental puncture of the septum and resulting sample loss. Can be stored down to -80°F.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
9mm Open Top Cap, 6mm hole
Polypropylene
Surestop
1.0 mm
9 mm
Giallo, Blue, White
Blue PTFE/White Silicone, Pre-slit
100 Pk.
Open Top Screw Cap
9 mm Screw Thread Vials
Offerte speciali
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.