Learn More
Thermo Scientific™ Fiale filettate in vetro trasparente da 9mm Thermo Scientific™
Le fiale realizzate con l'innovativo sistema AVCS (Advanced Vial Closure System, sistema di chiusura di fiale avanzato) evitano il distacco del setto e migliorano la tenuta.
15.58€ - 439.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) apertura | 9 mm |
---|---|
Colore | Clear |
Materiale | Glass |
Tipo di chiusura | Screw Cap |
Dimensione chiusura | 9 mm |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Stile della base | Volume (sistema metrico) | Marking Spot | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Stile della base | Volume (sistema metrico) | Marking Spot | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10578965
|
Thermo Scientific™
C4000-LV1W |
MacroVial 350µL Fused Insert Vial, Clear Glass I-D | Insert Vial | 475 μL | Yes |
131.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10143993
|
Thermo Scientific™
60180-510 |
4mL screw top vial, clear, uses 9mm screw caps (not included) | Flat Bottom | 4.0 mL | No |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11593850
|
Thermo Scientific™
60180-723 |
9mm Screw Thread Vial | Flat Bottom | 2.0 mL | No |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
14839810
|
Thermo Scientific™
C5000-1 |
Clear Glass | Flat Bottom | 2.0 mL | No |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
14849810
|
Thermo Scientific™
C5000-1W |
Vetro trasparente con etichetta di identificazione | Flat Bottom | 2.0 ml | Sì |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10529375
|
Thermo Scientific™
C4000-1B |
2mL; Clear Glass, With Blue Color Band | Flat Bottom | 2.0 mL | Blue |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10251765
|
Thermo Scientific™
C4000-1G |
2mL; Clear Glass, With Green Color Band | Flat Bottom | 2.0 mL | Green |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10118894
|
Thermo Scientific™
C4000-1R |
2mL; Clear Glass, With Red Color Band | Flat Bottom | 2.0 mL | Red |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11548240
|
Thermo Scientific™
C4000-1W |
Vetro trasparente; etichetta di identificazione; capacità 2 ml/1.8 ml | Flat Bottom | 2.0 ml | Sì |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10428204
|
Thermo Scientific™
C4000-1Y |
2mL; Clear Glass, With Yellow Color Band | Flat Bottom | 2.0 mL | Yellow |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11568240
|
Thermo Scientific™
C4000-9 |
Clear Glass; High Recovery; 30uL Reservoir; 2mL/1.5mL capacity | Tapered Base | 1.7 mL | No |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12443568
|
Thermo Scientific™
C4000-LV1 |
MacroVial 350µL Fused Insert Vial, Clear Glass | Insert Vial | 475 μL | No |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10083623
|
Thermo Scientific™
60180-507 |
Flacone Micro+ con filettatura da 9 mm e 300 µl, inserto fuso | Insert Vial | 0.3 ml | Sì |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11975703
|
Thermo Scientific™
C4000-1 |
Vetro trasparente; capacità 2 ml/1.8 ml | Flat Bottom | 2.0 ml | No |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11317381
|
Thermo Scientific™
C4000-9TR |
9mm Target DP Vial, Total Recovery with 10µL Reservoir | Deep Well Base | 1.5 mL | No |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12680356
|
Thermo Scientific™
C4000-LV3W |
9mm Target DP MacroVial 200µL, Fused Insert | Insert Vial | 375 μL | Yes |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12433578
|
Thermo Scientific™
C4000-S1 |
Clear Glass; Silanized; 2mL | Flat Bottom | 2.0 mL | No |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12443578
|
Thermo Scientific™
C4000-S1W |
Vetro trasparente; etichetta di identificazione; silanizzato; capacità 2 ml/1.8 ml | Flat Bottom | 2.0 ml | Sì |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12473578
|
Thermo Scientific™
C4000-S9 |
9mm Target DP High Recovery Vial, silaized, with 30µL Reservoir | Tapered Base | 1.7 mL | No |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12656907
|
Thermo Scientific™
C4000-V1 |
Clear Glass; Micro-V Tapered MicroVial ; 150uL Reservoir; 2mL/1.5mL capacity | Tapered Base | 1.4 mL | No |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11573680
|
Thermo Scientific™
03-FISV |
Flacone con filettatura da 9 mm e 300 µl, inserto fuso | Insert Vial | 0.3 ml | Sì |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11593780
|
Thermo Scientific™
1.5-HRSV |
9mm Screw Thread Vial, High Recovery with 30µL Reservoir | Tapered Base | 1.5 mL | No |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11533680
|
Thermo Scientific™
4-SVQ |
9mm Screw Thread Vial | Flat Bottom | 4.0 mL | No |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12085540
|
Thermo Scientific™
1.2-UHRSV |
9mm Screw Thread Vial, Ultra High Recovery with 10µL Reservoir | Mandrel Base | 1.2 mL | No |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11563690
|
Thermo Scientific™
2-SVW |
Flacone in vetro con tappo a vite da 2 ml ed etichetta scrivibile, trasparente | Flat Bottom | 2.0 ml | Sì |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
Elimina quasi completamente il rischio di distacco del setto e migliora la tenuta. I flaconi con filettatura in vetro trasparente da 9 mm Thermo Scientific™ sono 2 ml, 12 x 32 mm e costruiti il sistema AVCS. Questa innovazione non solo previene il distacco dei setti, ma fornisce un punto di arresto del tappo per evitare il serraggio eccessivo o insufficiente e fornire una tenuta ottimale e uniforme ogni volta. I flaconi sono realizzati con vetro trasparente borosilicato a espansione 33 di qualità superiore (tipo 1, classe A) e soddisfano tutti gli standard di Stati Uniti, UE e JPN Pharmacopia. È possibile scegliere tra i marchi Thermo Scientific™ Premiere™, Thermo Scientific™ National™ e Thermo Scientific™ Chromacol™
La fiala più adatta alle proprie esigenze- L'apertura del collo larga consente di riempire le provette facilmente; richiede micro-inserti del diametro di 6 mm
- I flaconi per microcampionamento e recupero elevato consentono di ottenere la massima estrazione del campione senza la necessità di inserti separati
- L'etichetta scrivibile fornita su alcune provette consente di identificare il campione e il volume
- Il vetro silanizzato (disattivato) opzionale permette il massimo recupero dei composti polari, labili o a interazione con l'OH
Trova l'inserto migliore per le tue esigenze
- Inserti a microtenuta
- Gli inserti Polyspring si allineano automaticamente e funzionano da cuscino contro il contatto con l'ago
- Gli inserti con punta di precisione riducono al minimo la perdita di campione residuo
- Gli inserti con punta allungata forniscono una scelta conveniente per applicazioni non critiche
Ottieni la tenuta e le prestazioni di una provetta a crimpare
- Il design della provetta Sure Stop include un punto di arresto definito nella finitura della provetta
- Rimuove tutta la soggettività per ottenere la compressione ottimale della guarnizione quando si chiude una provetta
- Evita il serraggio eccessivo o insufficiente delle chiusure
- Fornisce ogni volta una tenuta ottimale
Compatibilità con gli autocampionatori*
Consigliate per la maggior parte dei marchi di autocampionatore
*Per la compatibilità con gli autocampionatori, vedere il catalogo colonne e consumabili Thermo Scientific.
Specifica
9 mm | |
Glass | |
9 mm |
Clear | |
Screw Cap |
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.