Learn More
Thermo Scientific™ 9mm MS Certified Clear Screw Thread Kits
Use certified clean, low particle, low background vials for your high sensitivity LC/MS and GC/MS applications. They are fully lot-tested for 15 critical parameters.
93.45€ - 237.00€
Specifica
Colore Clear
Materiale Glass, PTFE, Silicone
N. per confezione 100
Marking Spot Yes
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Descrizione Colore chiusura Setto Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Colore chiusura Setto Prezzo Quantità e disponibilità  
15220399
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
MSCERT5000-34W
Kit convenienza, fiala SureStop a vite da 9 mm, 2 ml con chiusura AVCS Blue Blue Silicone/PTFE Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12663595
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
MSCERT4015-135W
Assembled Kit, 4mL 13-425 Screw Vial Black Bonded Clear PTFE/Clear Silicone
182.68€
pezzi 100
Spedizione stimata: 31-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15210399
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
MSCERT5000-40W
MS Certified, 2mL Clear SureStop Vial Blue Blue Silicone/PTFE Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15358056
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
MSCERT5000-30LVW
Convenience Kit, 9mm 200µL Fused Insert Screw Vial Blue Bonded Clear PTFE/Clear Silicone Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15378056
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
MSCERT5000-31LVW
Convenience Kit, 9mm 350μL Fused Insert Screw Vial Blue Bonded Clear PTFE/Clear Silicone Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15328066
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
MSCERT5000-36LVW
Convenience Kit, 9mm 200μL Fused Insert Screw Vial Gray Bonded Clear PTFE/Clear Silicone, Pre-slit Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15338066
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
MSCERT5000-37LVW
Convenience Kit, 9mm 350μL Fused Insert Screw Vial Gray Bonded Clear PTFE/Clear Silicone, Pre-slit Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15318046
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
CERT5000-69LV
National Certified Convenience Kit, 9mm Screw Vial, 350μL Fused Insert Black Bonded Red PTFE/White Silicone Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Use certified clean, low particle, low background vials for your LC/MS, GC/MS and chromatography high sensitivity applications. Thermo Scientific™ National 9mm Clear Glass Screw Thread Certified Vial Kits are fully lot-tested by multiple methods for 15 critical parameters. Every pack comes with a Certificate of Conformance. Manufactured from superior quality 33 expansion borosilicate clear (Type 1, Class A) glass, vials are available in assembled and unassembled kits. An assortment of wide opening 9mm vials and a selection of closures are available to suit your application.
Unassembled kits
  • 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa
  • Reusable two-compartment trays protect vials and closures while keeping matching supplies together
  • Clear trays make it easy to keep track of available supplies without opening containers
Assembled kits
  • 100 vials with pre-attached caps and septa
  • Packaged in convenient vial trays with clear covers
Specifica
Specifica
Clear
Glass, PTFE, Silicone
100