Learn More
Thermo Scientific™ 9mm Non-Assembled Amber Screw Thread Wide Opening Autosampler Vial Kits
Codice prodotto. 13181773
Click to view available options
Marking Spot:
No
Colore chiusura:
Blue
Pink
Setto:
Ivory PTFE/Red Rubber
PTFE/Rubber
Red Natural Rubber/Clear PTFE
Red PTFE/White Silicone/Red PTFE
Red PTFE/White silicone
White Silicone/Red PTFE
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 13181773
Marca: Thermo Scientific™ 60180698
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Save time and reduce the risk of contamination. Each kit includes 100 vials and 100 screw cps with pre-assembled septa.
Save time and reduce the risk of contamination with Thermo Scientific™ 9mm Non-Assembled Amber Screw Thread Wide Opening Autosampler Vial Kits. Each kit includes 100 amber glass vials and 100 screw thread caps with pre-assembled septa. Reusable two-compartment trays protect vials and closures while keeping matching supplies together. Clear trays to make it easy to keep track of available supplies without opening containers. Choose from Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™, and Thermo Scientific™ Chromacol™ brands.
  • Convenience Kits holds vials and PINK closures in a two-compartment benchtop storage tray
  • Kits include 100 vials and 100 PINK closures
  • All items remain handy and dust-free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Pink
Descrizione 9mm Conv. Kit, amber vial, Red PTFE/White Silicone
Diametro (sistema metrico) interno 12 mm
Colore Ambra
Materiale Vetro, PTFE, Silicone
Pre-intagliato No
Volume (sistema metrico) 1.5 mL
Setto Red PTFE/White silicone
Include Vial: 60180-724, Closure: 60180-671
N. per confezione 100
Product Line Surestop
Volume (sistema metrico) totale 2 mL
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura A vite
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Tipo Unassembled Screw Vial Convenience Kit
Dimensione chiusura 9 mm
Marking Spot No
Septa Size (Metric) 9 mm
Diametro (sistema metrico) foro 6 mm