Learn More
Thermo Scientific™ 9mm Non-Assembled Amber Screw Thread Wide Opening Autosampler Vial Kits
Save time and reduce the risk of contamination. Each kit includes 100 vials and 100 screw cps with pre-assembled septa.
28.30€ - 71.80€
Specifica
Colore Ambra
N. per confezione 100
Visualizza altre specifiche
Prodotti 11
Codice del prodotto Marca Descrizione Marking Spot Setto Materiale Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Marking Spot Setto Materiale Prezzo Quantità e disponibilità  
14859820
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
2-SVWK(A)8-CPK
Convenience Kit, Wide Open Short Screw SureStop Vial, amber w/ID Patch with Ivory PTFE/Red Rubber Septum Yes Ivory PTFE/Red Rubber Septum Vetro, PTFE, Rubber Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
14889820
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
2-SVWK(A)ST-CPK
Convenience Kit, Wide Open Short Screw SureStop Vial, amber w/ID Patch and Red PTFE/White Silicone Septum Yes Red PTFE/White Silicone Septum Vetro, PTFE, Silicone Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
13171773
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
60180-697
9mm Conv. Kit, amber vial, Ivory PTFE/Red Rubber No PTFE/Rubber Vetro Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
13181773
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
60180-698
9mm Conv. Kit, amber vial, Red PTFE/White Silicone No Red PTFE/white silicone Vetro Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15256573
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
C5000-82P
AVCS Convenience Kit Yes Ivory PTFE/Red Rubber Glass, PTFE, Rubber Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15266573
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
C5000-82W
AVCS Convenience Kit Yes Ivory PTFE/Red Rubber Glass Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15236583
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
C5000-94P
AVCS Convenience Kit Yes Red PTFE/White Silicone Glass Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15246583
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
C5000-94W
AVCS Convenience Kit Yes Red PTFE/White Silicone Glass Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
13276419
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
2-SVW(A)ST-CPK
AVCS Convenience Kit Yes White Silicone/Red PTFE Vetro Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
13476119
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
2-SVW(A)8-CPK
AVCS Convenience Kit Yes Red Natural Rubber/Clear PTFE Vetro Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15296573
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
C5000-88W
AVCS Convenience Kit Yes Red PTFE/White Silicone/Red PTFE Glass Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Save time and reduce the risk of contamination with Thermo Scientific™ 9mm Non-Assembled Amber Screw Thread Wide Opening Autosampler Vial Kits. Each kit includes 100 amber glass vials and 100 screw thread caps with pre-assembled septa. Reusable two-compartment trays protect vials and closures while keeping matching supplies together. Clear trays to make it easy to keep track of available supplies without opening containers. Choose from Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™, and Thermo Scientific™ Chromacol™ brands.
  • Convenience Kits hold vials and PINK closures in a two-compartment benchtop storage tray
  • Kits include 100 vials and 100 PINK closures
  • All items remain handy and dust-free
Specifica
Specifica
Ambra
100