Learn More
Thermo Scientific™ 9mm Non-Assembled Clear Screw Thread Wide Opening Autosampler Vial Kits
Save time and reduce the risk of contamination using this convenience kit. Each kit includes 100 clear glass vials and 100 screw thread caps with pre-assembled septa.
28.95€ - 216.24€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Materiale | Marking Spot | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Materiale | Marking Spot | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15266583
|
Thermo Scientific™
C5000-LV95 |
AVCS Convenience Kit | Vetro | No | Vial: C4000-LV1, Closure: C5000-55B |
113.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
13141773
|
Thermo Scientific™
60180-694 |
9mm Conv. Kit, clear vial, Red PTFE/White Silicone | Vetro | Yes | Vial: 60180-723, Closure: 60180-671 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
13161773
|
Thermo Scientific™
60180-696 |
9mm Conv. Kit, clear vial, Natural PTFE/White Silicone Pre-slit | Glass | Yes |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
14869810
|
Thermo Scientific™
C5000-580 |
2mL, Clear Glass, with Ivory PTFE/Red Rubber Septum | Glass, Rubber | No | Vial: C5000-1, Closure: C5000-51B |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
14859810
|
Thermo Scientific™
C5000-580W |
2mL, Clear Glass w/ID Patch, with Ivory PTFE/Red Rubber Septum | Vetro, PTFE, Rubber | Yes | Vial: C5000-1W, Closure: C5000-51B |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
14889810
|
Thermo Scientific™
C5000-592 |
2mL, Clear Glass, with Red PTFE/White Silicone Septum | Glass, PTFE, Silicone | No | Vial: C5000-1, Closure: C5000-54B |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15368036
|
Thermo Scientific™
C5000-974 |
AVCS Convenience Kit Clear Total Recovery Vial withBlack Bonded Silicone/PTFE cap | Glass | No |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
14899810
|
Thermo Scientific™
C5000-592W |
2mL, Clear Glass w/ID Patch, with Red PTFE/White Silicone Septum | Glass, PTFE, Silicone | Yes | Vial: C5000-1W, Closure: C5000-54B |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
14829820
|
Thermo Scientific™
C5000-586W |
2mL, Clear Glass w/ID Patch, with Red PTFE/White Silicone/Red PTFE Septum | Vetro, PTFE, Silicone | Yes | Vial: C5000-1W, Closure: C5000-53B |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
14809820
|
Thermo Scientific™
C5000-595W |
2mL, Clear Glass w/ID Patch, with Blue PTFE/White Silicone, Pre-slit Septum | Vetro, PTFE, Silicone | Yes | Vial: C5000-1W, Closure: C5000-55B |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
13236399
|
Thermo Scientific™
C5000-80 |
Clear Glass, Blue DP Cap w/ Ivory PTFE/Red Rubber Septum | Vetro, PTFE, Rubber | No | Vial: C4000-1, Closure: C5000-51B |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
13246399
|
Thermo Scientific™
C5000-80W |
Clear Glass w/I-D Patch, Blue DP Cap w/ Ivory PTFE/Red Rubber Septum | Vetro, PTFE, Rubber | Yes | Vial: C4000-1W, Closure: C5000-51B |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
13276399
|
Thermo Scientific™
C5000-86W |
Clear Glass w/I-D Patch, Blue DP Cap w/ Red PTFE/White Silicone/Red PTFE Septum | Vetro, PTFE, Silicone | Yes | Vial: C4000-1W, Closure: C5000-53B |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
13256399
|
Thermo Scientific™
C5000-92 |
Clear Glass, Blue DP Cap w/ Red PTFE/White Silicone Septum | Vetro, PTFE, Silicone | No | Vial: C4000-1, Closure: C5000-54B |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
13266399
|
Thermo Scientific™
C5000-92W |
Vetro trasparente con etichetta di identificazione, tappo DP blu con setto in PTFE rosso/silicone bianco | Vetro, PTFE, Silicone | Sì | Vial: C4000-1W, Closure: C5000-54B |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
13286399
|
Thermo Scientific™
C5000-95W |
Vetro trasparente, tappo blu DP con setto in PTFE rosso/silicone bianco pre-intagliato | Vetro, PTFE, Silicone | Sì | Vial: C4000-1W, Closure: C5000-55B |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10007254
|
Thermo Scientific™
C4000-93W |
Clear Glass I-D; Bonded PTFE/Silicone, Pre-slit septum | Glass, PTFE, Silicone | Yes |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10066064
|
Thermo Scientific™
WALB |
Waters Alliance, 2mL Screw Top Vial with a Bonded White Silicone/Red PTFE Seal | Glass, PTFE, Silicone | Yes |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10702547
|
Thermo Scientific™
60180-599 |
Kit convenienza, flacone con tappo a vite e apertura larga | Glass | Sì | Vial: 60180-509, Closure: 60180-516 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
13131773
|
Thermo Scientific™
60180-693 |
9mm Convenience Kit, clear vial, Ivory PTFE/Red Rubber | Vetro | Yes | — |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15276573
|
Thermo Scientific™
C5000-83W |
AVCS Convenience Kit | Glass | Yes | Vial: C4000-1W, Closure: C5000-57B |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15286573
|
Thermo Scientific™
C5000-86 |
AVCS Convenience Kit | Glass | No | Vial: C4000-1, Closure: C5000-53B |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15216583
|
Thermo Scientific™
C5000-91W |
AVCS Convenience Kit | Glass | Yes | Vial: C4000-1W, Closure: C5000-54A |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15226583
|
Thermo Scientific™
C5000-92P |
AVCS Convenience Kit | Glass | No | Vial: C4000-1, Closure: C5000-54P |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15256583
|
Thermo Scientific™
C5000-95 |
AVCS Convenience Kit | Glass | No | Vial: C4000-1, Closure: C5000-55B |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15226593
|
Thermo Scientific™
C5000-186WR |
9mm Wide Opening, patched, Red PTFE/White Silicone/Red PTFE Septum | Glass, Silicone | Yes | Vial: C4000-1W, Closure: C5000-53R |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15242670
|
Thermo Scientific™
2-SVWGK8-CPK |
SureStop Convenience Kit, GOLD Grade | Vetro | Yes | Vial: 2-SVWGK, Closure: 9-SCK(B)-8RT1 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15262670
|
Thermo Scientific™
2-SVWGKST-CPK |
SureStop Convenience Kit, GOLD Grade | Glass | Yes | Vial: 2-SVWGK, Closure: 9-SCK(B)-ST1 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15252670
|
Thermo Scientific™
TTRGKK |
SureStop IS Kit, GOLD Grade, for Thermo GC Autosampler | Vetro | Yes | Vial: 2-SVWGK, Closure: 9-SCK(B)-ST101 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
13466119
|
Thermo Scientific™
2-SVW8-CPK |
AVCS Convenience Kit | Vetro | Yes | Vial: 2-SVW, Closure: 9-SCK(B)-8RT1 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
13246419
|
Thermo Scientific™
2-SVWST-CPK |
AVCS Convenience Kit | Glass | Yes | Vial: 2-SVW, Closure: 9-SCK(B)-ST1 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
13286419
|
Thermo Scientific™
HPLSK |
AVCS IS Kit, for Agilent LC Autosampler | Vetro | Yes | Vial: 2-SVW, Closure: 9-SCK(B)-8RT1 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
13296419
|
Thermo Scientific™
VAGK |
AVCS Convenience Kit, for Varian GC Autosampler | Vetro | Yes | Vial: 2-SVW, Closure: 9-SCK(B)-ST1 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
13216429
|
Thermo Scientific™
VALK |
AVCS IS Kit, for Varian LC Autosampler | Vetro | Yes | Vial: 2-SVW, Closure: 9-SCK(B)-ST1 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
13236429
|
Thermo Scientific™
WALK |
AVCS IS Kit, for Waters Alliance™ LC Autosampler | Vetro | Yes | Vial: 2-SVW, Closure: 9-SCK(B)-ST1 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15236613
|
Thermo Scientific™
PELK |
IS Kit, for PerkinElmer LC Autosampler | Vetro | Yes | Vial: 2-SVW, Closure: 9-SCK(G)-ST1X |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
13206429
|
Thermo Scientific™
TTRK |
AVCS IS Kit, for Thermo GC Autosampler | Glass | Yes | Vial: 2-SVW, Closure: 9-SCK(B)-ST101 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15302365
|
Thermo Scientific™
C5000-78W |
Convenience Kit | Vetro, PTFE, Silicone | Yes | Vial: C4000-1W, Closure: C5000-64B |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15394686
|
Thermo Scientific™
C5000-93W |
Convenience Kit | Glass, PTFE, Silicone | Yes | Vial: C4000-1W, Closure: C5000-75C |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
Save time during sample preparation and reduce the risk of contamination using Thermo Scientific™ 9mm Wide Opening Clear Vial Convenience kits (Unassembled). Each kit includes 100 clear glass vials and 100 screw thread caps with pre-assembled septa. Reusable two-compartment trays protect vials and closures while keeping matching supplies together. Clear trays to make it easy to keep track of available supplies without opening containers. Choose from Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™, and Thermo Scientific™ Chromacol™ brands.
Features of Target DP 9mm Vial Closures (included in kits):
- Septa push through nearly eliminated due to improved interior geometry without the need for bonding
- Increased sealing capability
- AVCS provides the freedom to select the best septum for your instrument and applications
- Cost efficient alternative to current choices for resolving push through (bonded septa)
- Optimized ergonomics, fine texturing and evenly spaced ribbing for superior handling even with poorly fitting gloves
- Rough edges have been eliminated making it easier and more comfortable to use while improving autosampler operation
National C5000 Series Target DP 9mm Wide Opening 9mm Closure
Utilizing AVCS technology, the C5000 series wide opening closure increases the available injection area by over 7% providing greater area for injection needle penetration.
National C5000 Series Target DP 9mm Integral Membrane Closure
In addition to AVCS technology, the C5000 series closure provides a halogen and rubber-free sample handling environment for HPLC applications or applications where silicones and rubber septa are not suitable.
National C5000 Series Target DP 9mm Solid Closure
AVCS technology provides maximum protection of samples during long term storage. The protective top prevents accidental puncture of the septum and resulting sample loss. Can be stored down to -80°F.
Ordering Information:
All products in quantity of 100/PK.
Specifica
Clear |
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.