Learn More
Thermo Scientific™ 9mm Non-Assembled Plastic Screw Thread Wide Opening Autosampler Vial Kits
Save time and reduce the risk of contamination using this convenience kit. Each kit includes 100 plastic vials and 100 screw thread caps with pre-assembled septa.
56.76€ - 65.67€
Specifica
N. per confezione 100
Product Line Surestop
Dimensione chiusura 9 mm
Marking Spot No
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Dimensione chiusura Materiale Setto Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensione chiusura Materiale Setto Prezzo Quantità e disponibilità  
15206583
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
C5000-87
9 mm Polypropylene, PTFE, Silicone Red PTFE/White Silicone Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15276583
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
C5000-97
9 mm Polypropylene, PTFE, Silicone Blue PTFE/White Silicone Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Save time during sample preparation and reduce the risk of contamination using Thermo Scientific™ 9mm Wide Opening Plastic Vial Convenience Kits (Unassembled). Each kit includes 100 plastic vials and 100 screw thread caps with pre-assembled septa. Reusable two-compartment trays protect vials and closures while keeping matching supplies together. Clear trays to make it easy to keep track of available supplies without opening containers. Choose from Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™, and Thermo Scientific™ Chromacol™ brands.
Save time during sample preparation and reduce the risk of contamination using Thermo Scientific™ 9mm Wide Opening Plastic Vial Convenience Kits (Unassembled). Each kit includes 100 plastic vials and 100 screw thread caps with pre-assembled septa. Reusable two-compartment trays protect vials and closures while keeping matching supplies together. Clear trays to make it easy to keep track of available supplies without opening containers. Choose from Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™, and Thermo Scientific™ Chromacol™ brands.
Specifica
Specifica
100
Surestop
9 mm