Learn More
Fisherbrand™ 9mm PE Snap Ring Seal for 8mm crimp vials, Transparent, Center hole, Assembled septum
Codice prodotto. p-7113957 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Red, White, Transparent
Red-Orange, Transparent
Material (Liner):
Natural Rubber/TEF
Silicone/PTFE
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 11804830
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Aluminum crimp seals with prefitted septa.
  • Caps are easy to apply and easy to remove
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
  • Snap-It caps eliminate the need for crimping or de-capping tools
  • Polyethylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications
  • Provide a secure leak-resistant seal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material (Liner) Natural Rubber/TEF
Diametro (sistema metrico) apertura 4 mm
Colore Red-Orange, Transparent
Diametro (sistema metrico) esterno 9 mm
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (applicazione) GC, HPLC
Quantità 100
Spessore (sistema metrico) 1.3 mm
Tipo Snap Cap