Learn More
Thermo Scientific™ Fiale filettate in plastica da 9 mm
Codice prodotto. 11915592
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
300 μL
400 μl
2.0 mL
Colore:
Amber
Clear
Marking Spot:
Graduated
Graduati
No
Stile della base:
Conical
Fondo piatto
Insert Vial, Mandrel
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 500
Codice prodotto. 11915592
Marca: Thermo Scientific™ 03PPSVW
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Fiale filettate in plastica da 9 mm prodotte in polipropilene testato per GC. Chimicamente inerti e adatte per la maggior parte delle applicazioni di cromatografia.
Fiale filettate in plastica Thermo Scientific™ da 9 mm che rappresentano un'alternativa economica al vetro in applicazioni specifiche. Prodotte in polipropilene di alta qualità testato per GC. Le fiale in polipropilene sono chimicamente inerti e indicate per la maggior parte delle applicazioni di cromatografia. L'impiego della plastica è preferibile alle più convenzionali fiale in vetro quando sia assolutamente necessario tenere al minimo i livelli di ioni inorganici. È possibile scegliere tra i marchi Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ e Thermo Scientific™ Chromacol™.
Broad application of polypropylene vials
Chemically inert and suitable for most chromatography applications.
May be preferred when levels of inorganic ions have to be kept to an absolute minimum
Chemically resistant
The plastic material of choice when storing liquid sample in aqueous/organic mixtures due to its wide chemical compatibility with alcohols, acetonitrile and other common HPLC solvents
Tolerates temperatures from -80°C to +121°C
An economical alternative to glass
Autosampler compatibility*
Recommended for most brands of autosamplers
*See the Thermo Scientific Columns and Consumables Catalog for autosampler compatibility
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Chromacol Vials
Diametro (sistema metrico) apertura 9 mm
Diametro (sistema metrico) interno 12 mm
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Materiale Polypropylene
Volume (sistema metrico) 300 μL
Tipo di inserto Fused Insert
Volume (sistema metrico) residuo <4 μL
Stile della base Insert Vial, Mandrel
Volume (sistema metrico) totale 300 μL
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Quantità 500
Tipo 9 mm Screw Thread Vial
Dimensione chiusura 9 mm
Marking Spot No
Volume (Metric) Usable 200μL
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e nelle condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.