Learn More
Thermo Scientific™ Fiale filettate in plastica da 9 mm
Codice prodotto. p-6062314
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
300 μL
400 μl
2.0 mL
Marking Spot:
Graduated
Graduati
No
Stile della base:
Conical
Fondo piatto
Insert Vial, Mandrel
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 500
Colore:
Amber
Clear
Codice prodotto. 11925703
Marca: Thermo Scientific™ C400011
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Fiale filettate in plastica da 9 mm prodotte in polipropilene testato per GC. Chimicamente inerti e adatte per la maggior parte delle applicazioni di cromatografia.
Fiale filettate in plastica Thermo Scientific™ da 9 mm che rappresentano un'alternativa economica al vetro in applicazioni specifiche. Prodotte in polipropilene di alta qualità testato per GC. Le fiale in polipropilene sono chimicamente inerti e indicate per la maggior parte delle applicazioni di cromatografia. L'impiego della plastica è preferibile alle più convenzionali fiale in vetro quando sia assolutamente necessario tenere al minimo i livelli di ioni inorganici. È possibile scegliere tra i marchi Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ e Thermo Scientific™ Chromacol™.
Estende le applicazioni delle fiale in polipropilene
Chimicamente inerte e idoneo per la maggior parte delle applicazioni di cromatografia.
Preferibile quando i livelli di ioni inorganici debbano rimanere assolutamente al minimo
Resistente alle sostanze chimiche
Materiale plastico elettivo per la conservazione di campioni liquidi in miscele acquose/organiche grazie all'estesa compatibilità chimica con alcool, acetonitrile e altri comuni solventi per HPLC
Resiste a temperature comprese tra -80 °C e +121 °C
Alternativa economica al vetro
Compatibilità con autocampionatori*
Consigliate per la maggior parte delle marche di autocampionatori
*Per la compatibilità con gli autocampionatori, consultare il catalogo delle colonne e dei materiali di consumo Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Fiale Target DP National
Diametro (sistema metrico) apertura 9 mm
Diametro (sistema metrico) interno 12 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Materiale Polypropylene
Volume (sistema metrico) 400 μl
Tipo di inserto Fused Insert
Volume (sistema metrico) residuo <2 μl
Stile della base Conical
Volume (sistema metrico) totale 400 μL
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Quantità 100
Tipo 9 mm Target DP Vial
Dimensione chiusura 9 mm
Marking Spot No
Volume (Metric) Usable 300μL
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e nelle condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.