Learn More
Fisherbrand™ Guarnizione in polipropilene con filettature corta 9 mm blu, foro centrale, setto assemblato
Codice prodotto. 11722438 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Bianco, Rosso, Blu
Blue
Blue, White
Red, White, Blue
Rosso/arancione, Blu, Red-Orange
Rosso/arancione, Trasparente, Blu
Material (Liner):
Aluminum
Gomma naturale, TEF
Gomma rossa, PTFE
PTFE Virginal
Silicone/PTFE
Spessore (sistema metrico):
0.06 mm
0.2 mm
1 mm
1 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 11722438
Edge
I tappi in polipropilene sono chimicamente inerti e adatti per la maggior parte delle applicazioni di cromatografia.
  • Elimination of septum push-through
  • Increased sealing capability
  • Improved autosampler compatibility
  • Flexibility to select the best septum for your instrument and applications
  • Optimized ergonomics, fine texturing and evenly spaced ribbing for superior handling
  • Easy-on, easy-off convenience with just one turn
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
  • Closures have the profile of a crimp or snap closure for compatibility with robotic autosamplers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Tappo a filettatura corta
Material (Liner) Gomma naturale, TEF
Diametro (sistema metrico) apertura 6 mm
Colore Rosso/arancione, Trasparente, Blu
Diametro (sistema metrico) esterno 9 mm
Materiale in linea
Da utilizzare con (applicazione) GC, HPLC
Quantità 1000
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Tipo Attacco filettato
Dimensione chiusura 9 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) 9 mm Screw Thread Vials