Learn More
Fisherbrand™ Guarnizione in polipropilene con filettature corta 9 mm blu, foro centrale, setto assemblato
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Bianco, Rosso, Blu
Blue
Blue, White
Red, White, Blue
Rosso/arancione, Blu, Red-Orange
Rosso/arancione, Trasparente, Blu
Material (Liner):
Aluminum
Gomma naturale, TEF
Gomma rossa, PTFE
PTFE Virginal
Silicone/PTFE
Spessore (sistema metrico):
0.06 mm
0.2 mm
1 mm
1 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- Elimination of septum push-through
- Increased sealing capability
- Improved autosampler compatibility
- Flexibility to select the best septum for your instrument and applications
- Optimized ergonomics, fine texturing and evenly spaced ribbing for superior handling
- Easy-on, easy-off convenience with just one turn
- Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
- Closures have the profile of a crimp or snap closure for compatibility with robotic autosamplers
Specifica
Specifica
| Descrizione | Short Thread Cap |
| Material (Liner) | PTFE Virginal |
| Diametro (sistema metrico) apertura | 6 mm |
| Colore | Blue |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 9 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con (applicazione) | GC, HPLC |
| Quantità | 1000 |
| Spessore (sistema metrico) | 0.2 mm |
| Tipo | Screw Cap |