Learn More
Fisherbrand™ Guarnizione in polipropilene con filettature corta 9 mm blu, foro centrale, setto assemblato
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Bianco, Rosso, Blu
Blue
Blue, White
Red, White, Blue
Rosso/arancione, Blu, Red-Orange
Rosso/arancione, Trasparente, Blu
Material (Liner):
Aluminum
Gomma naturale, TEF
Gomma rossa, PTFE
PTFE Virginal
Silicone/PTFE
Spessore (sistema metrico):
0.06 mm
0.2 mm
1 mm
1 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- Eliminazione del distacco del diaframma
- Maggiore capacità ermetica
- Maggiore compatibilità con gli autocampionatori
- Flessibilità di selezione del setto più indicato per lo strumento e le applicazioni utilizzati
- Ergonomia ottimizzata, texturing sottile e scanalature a distanza uniforme per una maneggevolezza superiore
- Semplicità di apertura e chiusura con un solo gesto
- I setti e i tappi preassemblati sono pratici e riducono al minimo la contaminazione dovuta alla manipolazione
- Chiusure a crimpare o a scatto per la compatibilità con gli autocampionatori robotici
Specifica
Specifica
| Descrizione | Tappo a filettatura corta |
| Material (Liner) | Gomma rossa, PTFE |
| Diametro (sistema metrico) apertura | 6 mm |
| Colore | Rosso/arancione, Blu, Red-Orange |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 9 mm |
| Materiale | in linea |
| Da utilizzare con (applicazione) | GC, HPLC |
| Quantità | 1000 |
| Spessore (sistema metrico) | 1 mm |
| Tipo | Attacco filettato |
| Vedi altri risultati |