Learn More
Fisherbrand™ 9mm PP Short Thread Seal, Blue, Closed top, Assembled septum
Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications.
194.00€ - 338.00€
Specifica
Descrizione | Short Thread Cap |
---|---|
Diametro (sistema metrico) esterno | 9 mm |
Materiale | Polypropylene |
Da utilizzare con (applicazione) | GC, HPLC |
Quantità | 100 |
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Colore | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Colore | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11804850
|
Fisherbrand™
09 15 1799 |
Silicone/PTFE | Red, White, Blue | 1 mm |
338.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10142913
|
Fisherbrand™
09 15 1828 |
PTFE Virginal | Blue | 0.2 mm |
194.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11814850
|
Fisherbrand™
09 15 1887 |
Natural Rubber/TEF | Beige, Red-Orange, Blue | 1 mm |
217.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Elimination of septum push-through
- Increased sealing capability
- Improved autosampler compatibility
- Flexibility to select the best septum for your instrument and applications
- Optimized ergonomics, fine texturing and evenly spaced ribbing for superior handling
- Easy-on, easy-off convenience with just one turn
- Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
- Closures have the profile of a crimp or snap closure for compatibility with robotic autosamplers
Specifica
Short Thread Cap | |
Polypropylene | |
100 |
9 mm | |
GC, HPLC | |
Screw Cap |