Learn More
Fisherbrand™ 9mm PP Short Thread Seal, Bonded, Center hole, Assembled septum
Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications.
412.00€ - 639.00€
Specifica
Material (Liner) | Silicone/PTFE |
---|---|
Diametro (sistema metrico) apertura | 6 mm |
Diametro (sistema metrico) esterno | 9 mm |
Materiale | Polypropylene |
Da utilizzare con (applicazione) | GC, HPLC |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11767567
|
Fisherbrand™
09 04 1220 |
Red, White, Black |
412.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11707587
|
Fisherbrand™
09 04 1533 |
Beige, White, Blue |
478.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11777567
|
Fisherbrand™
09 04 1534 |
Beige, White, Blue |
639.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
Descrizione
- Elimination of septum push-through
- Increased sealing capability
- Improved autosampler compatibility
- Flexibility to select the best septum for your instrument and applications
- Optimized ergonomics, fine texturing and evenly spaced ribbing for superior handling
- Easy-on, easy-off convenience with just one turn
- Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
- Closures have the profile of a crimp or snap closure for compatibility with robotic autosamplers
Specifica
Silicone/PTFE | |
9 mm | |
GC, HPLC | |
1.3 mm |
6 mm | |
Polypropylene | |
100 | |
Screw Cap |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ 9mm PP Short Thread Seal, Bonded, Center hole, Assembled septum