Learn More
Fisherbrand™ Fiala in vetro da 9 mm con filettatura corta, imboccatura larga, ambrata
Compatibilità universale su quasi tutti gli autocampionatori.
Marca: Fisherbrand™
97.03 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.31500kg
Descrizione
- 9mm
- Short Thread
- Glass
- Wide opening
- Amber
Specifica
Top Bonded | |
11.6 mm | |
0.34 mL | |
Short Thread | |
<1 μL | |
Conical, Flat Bottom | |
100 | |
ND9 |
Amber | |
Glass | |
GC, HPLC | |
CleanPack, Polypropylene Box | |
0.2 mL | |
32 mm | |
1st Hydrolytic Class | |
Sì |