Learn More
Fisherbrand™ Fiala in vetro da 9 mm con filettatura corta, imboccatura larga, ambrata
Codice prodotto. 11595894 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.34 mL
1.85 mL
1.85 ml
Colore:
Amber
Ambra
Clear
Marking Spot:
No
Stile della base:
Conical, Flat Bottom
Fondo piatto
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11595894
Edge
Compatibilità universale su quasi tutti gli autocampionatori.
  • 9mm
  • Short Thread
  • Glass
  • Wide opening
  • Amber
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Silanized
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 11.6 mm
Materiale Silanized Glass
Volume (sistema metrico) 1.85 mL
Da utilizzare con (applicazione) GC, HPLC
Stile collo Short Thread
Tipo di imballaggio CleanPack, scatola in polipropilene
Volume (sistema metrico) residuo <120 μL
Volume (sistema metrico) di lavorazione 1.5 mL
Stile della base Fondo piatto
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Quantità 100
Dimensione chiusura ND9
Marking Spot No