Learn More
Fisherbrand™ Fiala in vetro con filettatura corta 9 mm, imboccatura larga, trasparente
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1.8 mL
1.85 mL
Marking Spot:
No
Sì
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Stile:
Inner Cone
Specifica
Specifica
| Descrizione | Silanized |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 11.6 mm |
| Materiale | Glass |
| Volume (sistema metrico) | 1.85 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | GC, HPLC |
| Graduato | Yes |
| Stile collo | Short Thread |
| Tipo di imballaggio | CleanPack, scatola in polipropilene |
| Volume (sistema metrico) residuo | <120 μL |
| Vedi altri risultati |